由来生物
synthetic
アッセイ
≥99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (880010P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
polymerizable lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
アプリケーション
Advanced drug delivery
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880010P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
880010P-25MG:
880010P-VAR:
880010P-1MG:
試験成績書(COA)