Merck
870328P
Avanti
C8:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Octanoyl L-carnitine-d9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H20D9NO4
分子量:
296.45
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.28
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1x1 mg (870328P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
lipidomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C15H29NO4/c1-5-6-7-8-9-10-15(19)20-13(11-14(17)18)12-16(2,3)4/h13H,5-12H2,1-4H3/t13-/m1/s1/i2D3,3D3,4D3
InChI Key
CXTATJFJDMJMIY-UKACUGSRSA-N
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870328P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870328P-VAR:
870328P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)