安全性情報
870317P
Avanti
N-octadecyl-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
N-octadecyl polysarcosine-25
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C93H164N26O25
CAS番号:
分子量:
2046.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.79
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1x25 mg (870317P-25MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
advanced drug delivery
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870317P-25MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870317P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)