Merck
860905P
Avanti
20:0-20:1-20:0 D5 TG
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,3(d5)-dieicosanoyl-2-(11Z-eicosenoyl)-glycerol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥32,100
¥32,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥32,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C63H115D5O6
CAS番号:
分子量:
978.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.25
¥32,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860905P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C63H120O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58-60(69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h27,30,60H,4-26,28-29,31-59H2,1-3H3/b30-27-
InChI Key
VNTAEBMTULPOLY-NHYOGKJZSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
20:0-20:1-20:0 D5 TG is suitable for use as a standard to identify lipid metabolites by ultra-performance liquid chromatography - tandem mass spectrometer (UPLC-MS).[1]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860905P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
860905P-BULK:
860905P-VAR:
860905P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Effects of Age and Reproduction on the Lipidome of Caenorhabditis elegans
Wan QL, et al.
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2019 (2019)