Merck
860849P
Avanti
CER1 (d18:1/26:0/18:1(d9))
Avanti Research - A Croda Brand 860849P, powder
別名:
N-[26-oleoyloxy(d9) hexacosanoyl]-D-erythro-sphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥138,000
¥138,000
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥138,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C62H110D9NO5
CAS番号:
分子量:
967.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.25
¥138,000
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860849P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860849P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(CCCCCCC/C=C\CCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)=O)CO
InChI Key
RFBLXZKZNTVZAR-NEIKQTTESA-N
詳細
CER1 (d18:1/26:0/18:1(d9)) or N-(26-oleoyloxy(d9) hexacosanoyl)D-erythro-sphingosine (C26:0/d9-C18:1 EOS)] is a deuterated sphingolipid.
アプリケーション
CER1 (d18:1/26:0/18:1(d9)) or N-(26-oleoyloxy(d9) hexacosanoyl)D-erythro-sphingosine (C26:0/d9-C18:1 EOS)] has been used as a standard in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)/MS for quantitatively measuring stratum corneum (SC) ceramides in humans and mice.[1]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860849P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
860849P-VAR:
860849P-1MG:
860849P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Momoko Kawana et al.
Journal of lipid research, 61(6), 884-895 (2020-04-09)
Ceramides are the predominant lipids in the stratum corneum (SC) and are crucial components for normal skin barrier function. Although the composition of various ceramide classes in the human SC has been reported, that in mice is still unknown, despite