Merck
860618P
Avanti
CER6-2′R(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860618P, powder
別名:
N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-ribo-phytosphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥108,000
¥108,000
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥108,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H60D9NO5
CAS番号:
分子量:
580.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥108,000
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860618P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860618P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC([C@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
InChI
1S/C34H69NO5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-31(37)33(39)30(29-36)35-34(40)32(38)28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h30-33,36-39H,3-29H2,1-2H3,(H,35,40)/t30-,31+,32+,33-/m0/s1/i2D3,4D2,6D2,8D2
InChI Key
RHIXBFQKTNYVCX-OCIMHASQSA-N
アプリケーション
CER6-2′R(d9) or N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-ribo-phytosphingosine has been used as an internal standard for quantification of stratum corneum (SC) ceramides in humans and mice by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)/MS.[1]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860618P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
860618P-BULK:
860618P-VAR:
860618P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Momoko Kawana et al.
Journal of lipid research, 61(6), 884-895 (2020-04-09)
Ceramides are the predominant lipids in the stratum corneum (SC) and are crucial components for normal skin barrier function. Although the composition of various ceramide classes in the human SC has been reported, that in mice is still unknown, despite