Merck
860832P
Avanti
C6(6-azido) LacCer
Avanti Research - A Croda Brand 860832P, powder
別名:
D-lactosyl-β-1,1′ N-(6"-azidohexanoyl)-D-erythro-sphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥52,560
¥52,560
出荷予定日2025年4月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥52,560
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H66 N4O13
CAS番号:
分子量:
762.93
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥52,560
出荷予定日2025年4月28日
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (860832P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860832P
脂質タイプ
click reagents
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI
1S/C36H66N4O13/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-25(43)24(39-28(44)19-16-14-17-20-38-40-37)23-50-35-33(49)31(47)34(27(22-42)52-35)53-36-32(48)30(46)29(45)26(21-41)51-36/h15,18,24-27,29-36,41-43,45-49H,2-14,16-17,19-23H2,1H3,(H,39,44)/b18-15+/t24-,25+,2
InChI Key
DHYANRUMYSYKQW-KONZMJRYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
C6(6-azido) LacCer or D-lactosyl-β-1,1′ N-(6"-azidohexanoyl)-D-erythro-sphingosine, is a head group modified lipid containing an omega-terminal azide. This click reagent with the terminal azide group can be used in a highly specific linking reaction with alkyne-containing reagents, known as ‘click chemistry′, in the presence of a copper (Cu)-containing catalyst.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860832P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
860832P-5MG:
860832P-BULK:
860832P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)