包装
pkg of 1 × 5 mg (860822P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860822P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C40H79NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-23-25-27-29-31-33-35-39(44)40(45)41-37(36-42)38(43)34-32-30-28-26-24-22-16-14-12-10-8-6-4-2/h32,34,37-39,42-44H,3-31,33,35-36H2,1-2H3,(H,41,45)/b34-32+/t37-,38+,39-/m0/s1
InChI Key
FCCZDEAAQZWMGI-RHJYVNCBSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
860822P-5MG:
860822P-VAR:
860822P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)