Merck
860769P
Avanti
1-O-Acyl Ceramide (d18:1/16:0/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-hexadecanoyl-N-hexadecanoyl-D-erythro-sphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C50H97NO4
分子量:
776.31
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (860769P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
関連するカテゴリー
アプリケーション
Lipids research
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860769P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860769P-5MG:
試験成績書(COA)