包装
pkg of 1 × 1 mg (860691P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860691P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@@](NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CC/C=C\CCCCCCCCC
InChI
1S/C42H79NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(46)43-40(39-44)41(45)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,27,29,35,37,40-41,44-45H,3-16,19-26,28,30-34,36,38-39H2,1-2H3,(H,43,46)/b18-17-,29-27-,37-35+/t40-,41+/m0
InChI Key
RWMLFFULUMHLPQ-WGCGRUQKSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
860691P-VAR:
860691P-BULK:
860691P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)