包装
pkg of 1 × 5 mg (860633P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860633P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@]([H])(NC(CCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H49NO3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-23(27)22(21-26)25-24(28)20-17-6-4-2/h22-23,26-27H,3-21H2,1-2H3,(H,25,28)/t22-,23+/m0/s1
InChI Key
VUMHYWBWYSPQMM-XZOQPEGZSA-N
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
860633P-5MG:
860633P-BULK:
860633P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)