包装
pkg of 1 × 5 mg (860615P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860615P-50mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860615P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(N)COP([O-])(OCC[NH3+])=O
InChI
1S/C20H43N2O5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20(23)19(22)18-27-28(24,25)26-17-16-21/h14-15,19-20,23H,2-13,16-18,21-22H2,1H3,(H,24,25)/b15-14+/t19-,20+/m0/s1
InChI Key
BPQSOCLDFWBDKN-PPQGUHKJSA-N
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
860615P-VAR:
860615P-5MG:
860615P-50MG:
860615P-BULK:
試験成績書(COA)