Merck
860067P
Avanti
24:0 CPE (d18:1/24:0)
Avanti Research - A Croda Brand (860067P), powder
別名:
N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosylphosphoethanolamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H89N2O6P
CAS番号:
分子量:
773.16
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860067P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand (860067P)
脂質タイプ
sphingolipids
deuterated lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[NH3+])=O
関連するカテゴリー
包装
5mL glass amber screw cap vial (860067P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860067P-VAR:
860067P-1MG:
860067P-BULK:
試験成績書(COA)