アッセイ
99% (TLC)
形状
powder
包装
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
phospholipids
click reagents
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(CC#C)C)(OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial 860378P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial 860378P-5MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial 860378P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860378P-5MG:
860378P-VAR:
860378P-1MG:
860378P-BULK:
試験成績書(COA)