包装
pkg of 1 × 25 mg (870128P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 870128P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCC(N1CC(C=CC=C2)=C2C#CC3=C1C=CC=C3)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI Key
VMNQBMCGXSXSJG-GLOFXQGCSA-N
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
870128P-BULK:
870128P-25MG:
870128P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)