Merck
858126C
Avanti
13:0 Lyso PG
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
別名:
1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(13:0/0:0); 110709
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥32,100
¥32,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥32,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H38NaO9P
CAS番号:
分子量:
464.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
¥32,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (LPG; may contain up to 10% of the 2-LPG isomer, TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (858126C-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 858126C
濃度
5 mg/mL (858126C-5mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (858126C-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
858126C-VAR:
858126C-BULK:
858126C-5MG:4548173352381
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)