アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 25 mg (850555O-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850555O
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCC[C@](C)(O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C20H42O3/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-20(5,23)19(22)15-21/h16-19,21-23H,6-15H2,1-5H3
InChI Key
CGIHFIDULQUVJG-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
850555O-VAR:
850555O-25MG:
850555O-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)