Merck
346411
Sigma-Aldrich
ポリ[1-[4-(3-カルボキシ-4-ヒドロキシフェニルアゾ)ベンゼンスルホンアミド]-1,2-エタンジイル, ナトリウム塩]
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,580
¥9,580
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,580
About This Item
化学式:
[-CH2CH[NHSO2C6H4N=NC6H3(OH)CO2Na]-]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥9,580
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
フォーム
powder
SMILES記法
Oc1ccc(cc1C(=O)O[Na])\N=N\c2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC=C
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
346411-BULK:
346411-5G:
346411-25G:
346411-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)