850404C
Avanti
4ME 16:0 PG
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
別名:
1,2-di-(3,7,11,15-tetramethylhexadecanoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me))
サイズを選択してください
About This Item
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (850404C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850404C
濃度
10 mg/mL (850404C-25mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- as a phospholipid standard to quantify phosphatidylglycerol in plant samples by mass spectrometry analysis[2]
- as a component of giant unilamellar vesicles (GUVs)for electrophysiology studies[3]
- in the preparation of DPhPC (1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine/DPhPG vesicles[4]
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850404C-VAR:
850404C-BULK:
850404C-25MG:4548173354989
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)