アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (850334P-1g)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850334P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H34NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-14-19-21(17,18)20-15-13-16(2,3)4/h5-15H2,1-4H3
InChI Key
VVVDGSCGBGBGFN-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
850334P-1G:
850334P-BULK:
850334P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)