アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (850320C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850320C
濃度
10 mg/mL (850320C-25mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C26H52NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-25(28)32-22-24(35-26(29)19-17-15-13-11-9-7-2)23-34-36(30,31)33-21-20-27(3,4)5/h24H,6-23H2,1-5H3/t24-/m1/s1
InChI Key
CKGVBFQDYSPMSY-XMMPIXPASA-N
詳細
アプリケーション
- as an internal standard for phospholipid extraction from renal tissues using liquid chromatography coupled to electrospray ionization tandem mass spectrometry[2]
- as a supplement in sample mixture as internal standard for liquid-liquid extraction and to spike the samples in order to determine lipid extract from fibroblasts by high-performance liquid chromatography/electrospray ionization tandem mass spectrometry (HPLC/ESI-MS/MS)[3]
- an internal standard to spike frozen aliquots of plasma in liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS)[4]
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850320C-BULK:
850320C-25MG:
850320C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn