Merck
850116P
Avanti
IP4(1,3,4,5)
Avanti Research - A Croda Brand 850116P, powder
別名:
D-myo-inositol-1,3,4,5-tetraphosphate (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥19,880
500 μG
¥89,140
¥19,880
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥19,880
500 μG
¥89,140
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H28N4O18P4
CAS番号:
分子量:
568.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
¥19,880
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850116P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850116P-500ug))
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 850116P
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H]1OP([O-])(O)=O)OP(O)([O-])=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
包装
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850116P-100ug)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850116P-500ug)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
850116P-500UG:
850116P-100UG:
850116P-BULK:
850116P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)