Merck
840887C
Avanti
22:6 PA
1,2-didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
別名:
1,2-di-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥107,500
¥107,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥107,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H68O8PNa
CAS番号:
分子量:
815.00
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
¥107,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840887C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 840887C
濃度
10 mg/mL (840887C-25mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O.[Na+]
InChI
1S/C47H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-46(48)53-43-45(44-54-56(50,51)52)55-47(49)42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5-8,11-14,17-20,23-26,29-32,35-38,45H,3-4,9-10,15-16,21-22,27-28,33-34,39-44H2,1-2H3,(H2,50,51,52);/q;+1/p-1/b7-5-,8-6-,13-11-,14-12-,19-17-,20-18-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-,37-35-,38-36-;/t45-;/m1./s1
InChI Key
ZRYYQXRGXSHOSJ-GKSUZLNLSA-M
詳細
22:6 PA or 1,2-didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) is a sodium salt of phosphatidic acid, with substitution of two chains of docosahexaenic acid at the sn-1 and sn-2 positions, in the glycerol backbone.
アプリケーション
22:6 PA or 1,2-didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) has been used as an internal standard in shotgun electrospray ionization tandem mass spectrometry (ESI-MS/MS) for the analysis of phospholipids.[1]
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840887C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840887C-25MG:4548173367699
840887C-BULK:
840887C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ya Xie et al.
Food chemistry, 285, 194-203 (2019-02-25)
Microwave pretreatment of rapeseeds prior to cold-pressing is a simple and desirable method for producing high quality oils. In this study, a rapid and sensitive lipid profiling platform employing an accurate quantification strategy was established based on direct infusion electrospray