アッセイ
>99% (TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840861C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840861C
濃度
10 mg/mL (840861C-25mg)
脂質タイプ
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C39H75O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h18,20,37H,3-17,19,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/b20-18-;/t37-;/m1./s1
InChI Key
QTWIAVIWKTYOHY-HTNAYUJGSA-M
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- as a phosphatidic acid (PA) standard to identify the corresponding radiolabeled PA on the thin-layer chromatography (TLC)
- in vesicles for experimental validation in order to identify novel phospholipids capable of inhibiting cellular membrane transportation by (ATP)-binding cassette P-glycoprotein (P-gp)
- to treat young adult mouse colonic (YAMC) cells prior to nanoclustering- forster resonance energy transfer (FRET) analysis(6)
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840861C-BULK:
840861C-VAR:
840861C-25MG:4548173368825