安全性情報
810209X
Avanti
C6-NBD Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand 810209X
別名:
N-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl]-D-erythro-sphingosine:methanol (8:2)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥90,200
¥90,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥90,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H49N5O6
CAS番号:
分子量:
575.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥90,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (810209X-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 810209X
濃度
1 mg/mL (810209X-1mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1c2n[o]nc2c(cc1)NCCCCCC(=O)N[C@H]([C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO
InChI
1S/C30H49N5O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-27(37)25(23-36)32-28(38)19-16-14-17-22-31-24-20-21-26(35(39)40)30-29(24)33-41-34-30/h15,18,20-21,25,27,31,36-37H,2-14,16-17,19,22-23H2,1H3,(H,32,38)/b18-15+/t25-,27+/m0/s1
InChI Key
HZIRBXILQRLFIK-VPZZKNKNSA-N
詳細
C6-NBD ceramide is a fluorescent labelled compound, known to be useful for the detection of enzymatic action. C6-NBD ceramide is preferred over radioactive compounds.[1]
アプリケーション
C6-NBD Ceramide is suitable as a substrate for sphingomyelin synthase activity assay.[2]
生物化学的/生理学的作用
Sphingolipid metabolism yields ceramide as one of the products. The family of ceramide synthases catalyses its synthesis. The ceramides differ in its acyl chain length. Ceramides possess a wide range of functions, associated with apoptosis, cancer inhibition and chemotherapy. Its action is also related to neurodegenerative diseases.[3]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810209X-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810209X-BULK:
810209X-1MG:4548173353265
810209X-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Handbook of Glycosyltransferases and Related Genes, 5-5 (2011)
A role for ceramides, but not sphingomyelins, as antagonists of insulin signaling and mitochondrial metabolism in C2C12 myotubes
Park M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 291(46), 23978-23988 (2016)
Mammalian ceramide synthases
Levy M and Futerman AH
IUBMB Life, 62(5), 347-356 (2010)