Merck
700340K
Avanti
Leukotriene A4 Methyl Ester
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
N-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-D-lactosyl-ß1-1′-sphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥61,650
¥61,650
出荷予定日2025年4月18日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥61,650
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H32O3
CAS番号:
分子量:
332.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥61,650
出荷予定日2025年4月18日
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
solution
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
100 μg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial/Argon/Foil Bag (700340K-100UG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F
引火点(℃)
-22 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
700340K-VAR:
700340K-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)