Merck
700339P
Avanti
Glyco-ω-muricholanoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5ß-Cholanic acid-3α,6α,7ß-triol N-(carboxymethyl)-amide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H43NO6
CAS番号:
分子量:
465.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])[C@@H](O)[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C26H43NO6/c1-14(4-7-20(29)27-13-21(30)31)16-5-6-17-22-18(9-11-25(16,17)2)26(3)10-8-15(28)12-19(26)23(32)24(22)33/h14-19,22-24,28,32-33H,4-13H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31)/t14-,15-,16-,17+,18+,19+,22+,23-,24-,25-,26-/m1/s1
InChI Key
ZQYUKJFJPJDMMR-CINIKCAZSA-N
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700339P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700339P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)