Merck
700262P
Avanti
Glyco-γ-muricholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5ß-cholanic acid-3α,6α,7α-triol N-(2-carboxymethyl)-amide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H43NO6
CAS番号:
分子量:
465.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])[C@@H](O)[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI Key
ZQYUKJFJPJDMMR-ZDWCHQGWSA-N
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (700262P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700262P-1MG:
700262P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)