Merck
700323P
Avanti
Cholic acid 3-sulfate disodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
3α, 7α, 12α -trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid 3-sulfate disodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥42,300
¥42,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥42,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H38Na2O8S
分子量:
532.60
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
¥42,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
品質水準
フォーム
powder
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700323P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700323P-VAR:
700323P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)