アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 1 mg (700101P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C)C3CC4)=C4C1=CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-19(2)9-8-10-20(3)22-12-13-23-21-11-14-25-27(4,5)26(30)16-18-29(25,7)24(21)15-17-28(22,23)6/h13,19-20,22,25-26,30H,8-12,14-18H2,1-7H3/t20-,22-,25?,26+,28-,29-/m1/s1/i4D3,5D3
InChI Key
OGQJUYXFIOFTMA-RHNFIJQVSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
700101P-BULK:
700101P-1MG:
700101P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)