安全性情報
700098P
Avanti
7α,24(S)-dihydroxy-4-cholesten-3-one
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
7α,24(S)-dihydroxy-4-cholesten-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥138,000
¥138,000
出荷予定日2025年4月25日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥138,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O3
CAS番号:
分子量:
416.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥138,000
出荷予定日2025年4月25日
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700098P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
7α,24(S)-dihydroxycholest-4-en-3-one is a double substituted oxysterol.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700098P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
700098P-BULK:
700098P-1MG:
700098P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)