包装
pkg of 1 × 1 mg (700080P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@H]2[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(O)(C)C)C)(CC[C@@H]2[C@]4(CC[C@@H](CC4=C1)O)C)C
InChI
1S/C27H46O3/c1-17(7-6-12-25(2,3)30)20-8-9-21-24-22(11-14-27(20,21)5)26(4)13-10-19(28)15-18(26)16-23(24)29/h16-17,19-24,28-30H,6-15H2,1-5H3/t17-,19+,20-,21+,22+,23-,24+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
BQMSKLCEWBSPPY-IKVTXIKFSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- as a G-protein-coupled receptor 183 ( GPR183) ligand in chemotaxis assay and intracellular cytokine staining method[2] and in fluorescence-activated cell sorting (FACS) analysis of natural killer cells[3]
- in oxysterol based calcium mobilization assay in Chinese hamster ovary (CHO) cells[1]
- in competitive radioligand binding assay of Epstein-Barr virus-induced gene 2 (EBI2) expressing COS-7 cells[4]
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700080P-BULK:
700080P-1MG:
700080P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)