詳細
25,26,26,26,27,27-hexadeuterocholest-5-ene-3β,27-diol
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700059P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC[C@@]([2H])(C([2H])([2H])[2H])C(O)([2H])[2H]
InChI
1S/C27H46O2/c1-18(17-28)6-5-7-19(2)23-10-11-24-22-9-8-20-16-21(29)12-14-26(20,3)25(22)13-15-27(23,24)4/h8,18-19,21-25,28-29H,5-7,9-17H2,1-4H3/t18-,19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,17D2,18D
InChI Key
FYHRJWMENCALJY-UPBLXZCTSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
700059P-BULK:
700059P-VAR:
700059P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック