Merck
699810P
Avanti
PHAD-504
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Monophosphoryl Lipid A-504
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥48,380
5 MG
¥193,800
¥48,380
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥48,380
5 MG
¥193,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C94H180 N3O22P
CAS番号:
分子量:
1735.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥48,380
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (HPLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (699810P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (699810P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
vaccine development
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
PHAD-504 was designed as a synthetic structural analog of detoxified monophosphoryl lipid A (MPLA) derived from E. coli lipopolysaccharide (LPS). It is structurally similar to PHAD, differing only in the length of a single fatty acid chain. As expected, the activity of PHAD-504 is quite similar to that of PHAD, making the two products interchangeable as adjuvants in vaccine or immunotherapy formulations.
包装
2 mL Amber Glass Crimp Cap Vial (699810P-1mg)
2 mL Amber Glass Crimp Cap Vial (699810P-5mg)
その他情報
For R&D use only. Not for drug, household, or other uses.
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
PHAD is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
699810P-5MG:
699810P-VAR:
699810P-BULK:
699810P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)