安全性情報
330828L
Avanti
PS Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
PS Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH for Lipidomic Analysis
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥52,500
¥52,500
出荷予定日2025年5月15日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥52,500
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥52,500
出荷予定日2025年5月15日
バルクの問い合わせ
フォーム
solution
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330828L-1EA)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 858153L17:0-14:1 PS-d5, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLSDS
  • 858152L17:0-16:1 PS-d5, Avanti Research - A Croda Brand 50μg/mLSDS
  • 858151L17:0-18:1 PS-d5, Avanti Research - A Croda Brand 75μg/mLSDS
  • 858150L17:0-20:3 PS-d5, Avanti Research - A Croda Brand 50μg/mLSDS
  • 858149L17:0-22:4 PS-d5, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLSDS
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F
引火点(℃)
11 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
330828L-1EA:4548173368450
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)