Merck
Y0001132
バルサルタン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
N-(1-オキソペンチル)-N-[[2′-(2H-テトラゾール-5-イル)[1,1′-ビフェニル]-4-イル]メチル]-L-バリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H29N5O3
CAS番号:
分子量:
435.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
valsartan
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2-c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m0/s1
InChI Key
ACWBQPMHZXGDFX-QFIPXVFZSA-N
遺伝子情報
human ... AGTR1(185)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Valsartan EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001132-10MG:
Y0001132-1EA:
Y0001132:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Teun van der Bom et al.
Circulation, 127(3), 322-330 (2012-12-19)
The role of angiotensin II receptor blockers in patients with a systemic right ventricle has not been elucidated. We conducted a multicenter, double-blind, parallel, randomized controlled trial of angiotensin II receptor blocker valsartan 160 mg twice daily compared with placebo
Moko Zeniya et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 62(5), 872-878 (2013-09-11)
Na-K-Cl cotransporter isoform 1 (NKCC1) is involved in the regulation of vascular smooth muscle cell contraction. Recently, the with-no-lysine kinase (WNK)-STE20/SPS1-related proline/alanine-rich kinase (SPAK)-NKCC1 phosphorylation cascade in vascular smooth muscle cells was found to be important in the regulation of
Arjan J Kwakernaak et al.
Atherosclerosis, 226(2), 459-465 (2012-12-25)
LDL-receptor deficiency may provide a mechanism which contributes to atherogenic lipoprotein abnormalities in experimental nephrosis and in humans with glomerular proteinuria. The proprotein convertase subtilisin-kexin type 9 (PCSK9) pathway plays a key role in lipoprotein metabolism by promoting LDL-receptor degradation.
Jacob A Udell et al.
Clinical chemistry, 59(6), 959-967 (2013-03-20)
Acute coronary syndrome (ACS) activates neurohormonal pathways, including elevations in circulating aldosterone, with deleterious cardiovascular effects. We aimed to determine if early, more complete renin-angiotensin-aldosterone system inhibition (RAASI) in post-ACS patients without ventricular dysfunction or heart failure would result in
Henry R Black et al.
Drugs, 69(17), 2393-2414 (2009-11-17)
Valsartan is a nonpeptide angiotensin receptor antagonist that selectively blocks the binding of angiotensin II to the angiotensin II type 1 receptor. The efficacy, tolerability and safety of valsartan have been demonstrated in large-scale studies in hypertension, heart failure (HF)