Merck
Z767956
Synthesis blocks for RCT and RET magnetic stirrers
block size 4 x 30 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥22,580
¥22,580
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥22,580
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NB.72
¥22,580
Check Cart for Availability
物質
aluminum
特徴
Holds 4 x 30 mL flask
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
IKA 0025000630
L × W
79 mm × 79 mm
ブロックサイズ
4 x 30 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
H 135.105 flat bottom, aluminium block for use with various IKA® magnetic stirrers. Either H 135.10 support plate without handle or H 135.11 support plate with handle is required to use the block.
特徴および利点
  • Holds 4 x 30 mL flasks
  • Hole diameter: 28.5 mm
  • Hole depth: 33.5 mm
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)