Merck
Z768065
Flask carriers for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 2000 mL without handles
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥76,500
¥76,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥76,500
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.72
¥76,500
Check Cart for Availability
特徴
fits flask 2000 mL without handles
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
IKA 0025000834
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Flask carrier without handle for use IKA stirrers, can hold 1 x 2000ml round bottom flask. Outside diameter 194.7 mm
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)