Merck
Z743016
Julabo® CORIO CD heating circulator with open bath
CD-B19, capacity 14 L (19 L), temperature 20-150 °C, stainless steel bath, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug (5-15P)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥573,200
¥573,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥573,200
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
¥573,200
Check Cart for Availability
物質
stainless steel bath
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Julabo 9012419
温度測定範囲
20-150 °C
キャパシティ
14 L (19 L)
外部W × L × H
38 cm × 58 cm × 42 cm
開口部W × L × H
30 cm × 35 cm × 15 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Open Heating Bath Circulators of the new CORIO series feature high-quality bath tanks made of stainless steel and pump connections.
Your advantages
  • Models for internal and external applications
  • Bright, white, easy to read display
  • Very quiet
  • Easy pump change-over between internal and external circulation
  • USB connection
  • High-quality bath tanks made of stainless steel
  • Integrated drain screw (except B5)
Cooling coil and bath cover available as optional accessories
法的情報
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)