Merck
Z742979
Julabo® CORIO C open heating bath circulator
C-B5, capacity 3.5 L (5 L), stainless steel bath (Insulated), temperature 20-100 °C, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug (5-15P)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥288,700
¥288,700
出荷予定日2025年4月02日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥288,700
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
¥288,700
出荷予定日2025年4月02日
物質
stainless steel bath (Insulated)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Julabo 9011405
温度測定範囲
20-100 °C
キャパシティ
3.5 L (5 L)
外部W × L × H
23 cm × 38 cm × 41 cm
開口部W × L × H
15 cm × 15 cm × 15 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Open heating bath circulators are designed for internal applications in the circulator bath.
CORIO C open heating bath circulators in this range are equipped with bath tanks made of Polycarbonat or stainless steel.
Available accessories include a variety of test tube racks, immersion-height adjustable platforms and cooling coils. The circulator can be removed for easy cleaning of the bath tanks.
法的情報
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)