Merck
Z742697
SureTemp® Dual Convection Incubator stainless steel shelf
stainless steel shelf for 40 L incubator
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥24,230
¥24,230
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥24,230
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NB.77
¥24,230
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Benchmark Scientific H2505-40SH
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Extra stainless steel shelf for Benchmark SureTemp 40L
法的情報
SureTemp is a registered trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)