Merck
Z740931
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets DIN-ISO 648
capacity 2.0 mL, tol. 0.006 mL, orange
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥28,200
¥28,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥28,200
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥28,200
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
特徴
class A
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.006 mL
キャパシティ
2.0 mL
orange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to deliver. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, DIN-ISO 648 specifications.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)