Merck
Z325120
Sigma-Aldrich
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric pipette, calibrated To Deliver
volume 2 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥17,840
¥17,840
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥17,840
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥17,840
Check Cart for Availability
物質
AR-Glas®
認証
according to DIN 12 691
詳細
amber mark: yes
特徴
class AS with batch number
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
BRAND 30503
容積測定範囲
2 mL, accuracy: 0.010 mL
L
330 mm
キャパシティ
2 mL
容量
2 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Pipettes come with a detailed batch certificate in each package.
その他情報
BR30503 (India)
法的情報
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.