Merck
Z740602
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 250 mL, volume 25-200 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥15,400
¥15,400
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥15,400
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
¥15,400
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
物質
borosilicate glass
特徴
subdivision 25 mL
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
容積測定範囲
25-200 mL
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
その他情報
Browse all glass beakers
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)