Merck
Z740611
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 1000 mL, volume 50-1000 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EA
¥20,900
¥20,900
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
6 EA
¥20,900
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
¥20,900
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
特徴
subdivision 50 mL
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
容積測定範囲
50-1000 mL
キャパシティ
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
その他情報
Browse all glass beakers
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)