Merck
Z169161
Sigma-Aldrich
Aldrich® large glass beaker
capacity 20 L
別名:
Aldrich glassware, Glass beaker, Large glass container
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥153,000
¥153,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥153,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
¥153,000
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
特徴
graduations: no
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
H × 外径
430 mm × 285 mm
キャパシティ
20 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Heavy-wall, borosilicate glass, non-graduated.
アプリケーション
Aldrich® large glass beaker is ideal for your routine lab work.
その他情報
Browse all glass beakers
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
  1. Hi, Is this glass beaker safe for hotplate use: Z169161? What is the maximum temperature that can be applied? Is there any documents for this item. Thanks.
    1 回答
    1. This item is made of borosilicate glass which has a heat capacity of 450 degrees C and is fine to use on a hotplate. Avoid placing the heated item immediately on a cool surface such as a benchtop.