Merck
Z740531
KDS Legato 101, dual syringe nanliter pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, UK plug (3-pin)
別名:
dosing pump, infusion pump, pump infusion
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40151500
NACRES:
NB.01
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
特徴
CE compliant
accuracy± 0.5%
1 channel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
KD Scientific 788101
パラメーター
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
サイズ
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
容量
0.0005-10 mL
重量
2.66 kg (5.9 lb)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Infuse only dual syringe pump. Accomodates syringes 0.5 μL to 10 mL. User definable flow rates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume.
Features:
  • Holds one or two syringes from 0.5 μL to 10 mL
  • High resolution color touch screen
  • Unparalled ease of use
  • Touch pad "lock" feature
  • LED light on front panel
  • Full metal chassis
  • Built in syringe table
  • Up to 30 lbs linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built in RS485 interface
  • USB port
  • I/O & TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
法的情報
Legato is a trademark of KD Scientific
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)