安全性情報
Z699462
Whatman® 希釈ボトル
Butterfield′s Buffer, pack of 72 × 99 mL
別名:
dilution bottle, dilution bottles, phosphate buffer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111700
NACRES:
NB.79
製品Z699462は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
包装
pack of 72 × 99 mL
メーカー/製品名
Maine Mfg 10498503
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Whatman滅菌希釈ボトルは、微生物学的試験法に先立ち、水、乳製品、食品、医薬品サンプルを希釈するよう設計されています。すべての溶液の最終pHは、25°CでpH 7.2 ± 0.2です。バッファーは、開けやすい引き上げ式のフタを用いたプラスチック製容器で、不正開封防止シールが付いています。
バトルフィールドリン酸バッファーは、一塩基性リン酸カリウムを含有し、食品業、乳製品製造業、製薬業で広く用いられています。1:10、1:100の希釈が容易になるよう、容量90 mL、99 mLで提供しています。米国食品医薬品局の細菌学的分析マニュアルにより、ラボの諸手順の一般的な希釈剤として推奨されています。本製品を水質検査に用いる場合には、米国の「水および廃水検査の標準検査法(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)」に従って調製します。
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
Z699462-72EA:
Z699462-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)