Merck
Z687308
Sigma-Aldrich
一次 HEPA フィルターモジュール(vapor after-filter付き)、Aldrich® コンパクトダクトレス空気清浄システム用
6 in. deep HEPA filter with 2 in. deep refillable absorption module with PA blend activated carbon
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104919
NACRES:
NB.43
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is the exterior size of the Z687308 filter?
    1 回答
    1. The technical specifications for Model Number 987 are as follows:
      - Filter Type: HEPA Filter, Adsorption Module
      - Contaminants Removed: VOCs, odors, 0.3 microns, viruses, bacteria, smoke, fumes, fungus, mold, pollen, mites, dust, fibers
      - Weight: 17 lbs.
      - Dimensions: HEPA - 12" x 12" x 6"; Adsorption Module - 12" x 12" x 2"
      - Filter Efficiency: HEPA - 99.97% at 0.3 microns
      - Shipping box dimensions: 14" x 14" x 10"