Merck
Z687286
Sigma-Aldrich
一次 HEPA フィルターモジュール(vapor after-filter付き)、Aldrich® コンパクトダクトレス空気清浄システム用
Includes 6 in. deep HEPA filter with 2 in. deep refillable adsorption module
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥86,500
¥86,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥86,500
About This Item
UNSPSCコード:
41104919
NACRES:
NB.43
¥86,500
Check Cart for Availability
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)